Print…
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR399018-100G OR399018-25G OR399018-5G
APOSOR399018-100GEA 371 EUR
APOSOR399018-100G APOSOR399018-25G APOSOR399018-5G
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Ponto de Fusão: 242…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06808825
Número CAS: 249647-25-4