Print…
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346368-1G OR346368-250MG
APOSOR346368-1GEA 621 EUR
APOSOR346368-1G APOSOR346368-250MG
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Fórmula: C₄H₆N₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10700204
Número CAS: 53483-97-9