Print…
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309237-1G OR309237-5G
APOSOR309237-1GEA 310 EUR
APOSOR309237-1G APOSOR309237-5G
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02323074
Número CAS: 63136-16-3