Print…
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 212 EUR
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Fórmula: C₉H₉Br
Ponto de ebulição: 110…113 °C (18 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11109720
Número CAS: 57807-28-0