Print…
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2844-250MG OR2844-1G
APOSOR2844-250MGEA 143 EUR
APOSOR2844-250MG APOSOR2844-1G
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01830203
Número CAS: 88791-07-5