Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111553-1G OR111553-250MG
APOSOR111553-1GEA 24.8 EUR
APOSOR111553-1G APOSOR111553-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Fórmula: C₈H₅N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31629942
Número CAS: 1934299-50-9