Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111132-1G OR111132-250MG
APOSOR111132-1GEA 232 EUR
APOSOR111132-1G APOSOR111132-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fórmula: C₈H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09994637
Número CAS: 136117-70-9