Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110264-1G
OR110264-5G
APOSOR110264-1GEA
92.8
EUR
APOSOR110264-1G
APOSOR110264-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula:
C₈H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179573 Número CAS: 23466-27-5 |