3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14887.09
A14887.18
A14887.22
A14887.30
A14887.09EA
37.5
EUR
A14887.09
A14887.18
A14887.22
A14887.30
3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 15128-82-2
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: 69-73°
Beilstein Reference: 124473
Fórmula:
C₅H₄N₂O₃ Ponto de Fusão: 69…73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006258 Número CAS: 15128-82-2 EINECS: 239-191-2 |