Print…
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sodium 1-((4-((2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexane-1-carbonyl)oxy)-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulphonate, Sulphosuccinimidyl-trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulpho-SMCC Sodium Salt, SMCC, Water-Soluble, 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulpho-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt, sulpho-SMCC, Sulfo-SMCC
S0883-20MG S0883-100MG
TCIAS0883-20MGEA 47 EUR
TCIAS0883-20MG TCIAS0883-100MG
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Fórmula: C₁₆H₁₈N₂O₉S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00054978
Número CAS: 92921-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a181ef05392bb3f15d5139b69aeeeaa005a6224&vid=9a181ef05392bb3f15d5139b69aeeeaa005a6224&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 6.20 to 6.70 %