Print…
trans-Stilbene oxide ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
S0262-25G S0262-5G
TCIAS0262-25GEA 265 EUR
TCIAS0262-25G TCIAS0262-5G
trans-Stilbene oxide ≥98.0% (por HPLC)
trans-Stilbene oxide
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Número MDL : MFCD00064311
Número CAS: 1439-07-2
EINECS: 215-877-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C