Print…
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [1,4-Bipyridin]-1-ium chloride hydrochloride
P0565-25G P0565-5G
TCIAP0565-25GEA 131 EUR
TCIAP0565-25G TCIAP0565-5G
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride hydrate
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂·HCl·xH₂O
Número MDL : MFCD00012821
Número CAS: 5421-92-1
EINECS: 226-543-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d048f83af72577f40914f9ddbe33b3b4e1c34e62&vid=79c194b9286eb9eb5381fcb45d910391802d8f6b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 3.0 to 10.0 %