Print…
Sodium 2,4,8,10-Tetra-tert-butyl-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin-6-olate 6-Oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Methylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate sodium salt
O0527-25G O0527-5G
TCIAO0527-25GEA 130 EUR
TCIAO0527-25G TCIAO0527-5G
Sodium 2,4,8,10-Tetra-tert-butyl-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin-6-olate 6-Oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium 2,4,8,10-Tetra-tert-butyl-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin-6-olate 6-Oxide
Fórmula: C₂₉H₄₂NaO₄P
Número MDL : MFCD01748150
Número CAS: 85209-91-2
EINECS: 286-344-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %