Print…
Mollugin ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate
M3091-10MG M3091-50MG
TCIAM3091-10MGEA 65 EUR
TCIAM3091-10MG TCIAM3091-50MG
Mollugin ≥98.0% (por HPLC)
Mollugin
Fórmula: C₁₇H₁₆O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02752331
Número CAS: 55481-88-4
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C