Print…
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine ≥98.0% (por análise titulométrica) para determinação de Co(III), Fe(II)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Amino-2-dimethylamino-5-nitroso-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-2-dimethylamino-5-nitroso-6-aminopyrimidine
H0562-1G H0562-100MG
TCIAH0562-1GEA 298 EUR
TCIAH0562-1G TCIAH0562-100MG
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine ≥98.0% (por análise titulométrica) para determinação de Co(III), Fe(II)
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine
Fórmula: C₆H₉N₅O₂
Número MDL : MFCD00059767
Número CAS: 70700-44-6
Encomendar
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %