Print…
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D5714-1G D5714-5G
TCIAD5714-1GEA 36 EUR
TCIAD5714-1G TCIAD5714-5G
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (por GC)
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Fórmula: C₈H₈OS
Ponto de ebulição: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005861
Número CAS: 13414-95-4
EINECS: 236-510-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %