Print…
Diisopropyl sulphate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diisopropyl sulphate
D2954-25G D2954-5G
TCIAD2954-25GEA 373 EUR
TCIAD2954-25G TCIAD2954-5G
Diisopropyl sulphate ≥97.0% (por GC)
Diisopropyl sulphate
Fórmula: C₆H₁₄O₄S
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Fusão: -19°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01682898
Número CAS: 2973-10-6
EINECS: 221-011-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %