Print…
4-(Dimethylamino)stilbene ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0255-5G D0255-1G
TCIAD0255-5GEA 96 EUR
TCIAD0255-5G TCIAD0255-1G
4-(Dimethylamino)stilbene ≥99.0% (por análise titulométrica)
4-(Dimethylamino)stilbene
Fórmula: C₁₆H₁₇N
Número MDL : MFCD00017151
Número CAS: 1145-73-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C