Print…
Curcumin ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
C2302-25G C2302-5G
TCIAC2302-25GEA 125 EUR
TCIAC2302-25G TCIAC2302-5G
Curcumin ≥97.0% (por análise titulométrica)
Curcumin
Fórmula: C₂₁H₂₀O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00008365
Número CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Merck Index: 14,02673
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 188.0 deg-C