Print…
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4603-1G B4603-5G
TCIAB4603-1GEA 25 EUR
TCIAB4603-1G TCIAB4603-5G
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂BrClF₃N
Número MDL : MFCD00153072
Número CAS: 75806-84-7
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %