Print…
N-tert-Butyl-ɑ-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B1735-1G B1735-5G
TCIAB1735-1GEA 182 EUR
TCIAB1735-1G TCIAB1735-5G
N-tert-Butyl-ɑ-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-tert-Butyl-alpha-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041022
Número CAS: 66893-81-0
EINECS: 266-512-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %