Print…
4-Azidosalicylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Azido-2-hydroxybenzoic Acid
A2290-1G A2290-100MG
TCIAA2290-1GEA 1168 EUR
TCIAA2290-1G TCIAA2290-100MG
4-Azidosalicylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Azidosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅N₃O₃
Ponto de Fusão: 197°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07367665
Número CAS: 66761-27-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %