Print…
2,5-Dimethylthiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
D188603-100G D188603-25G
SIALD188603-100GEA 453 EUR
SIALD188603-100G SIALD188603-25G
2,5-Dimethylthiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylthiophene
Fórmula: C₆H₈S
Ponto de ebulição: 134 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005452
Número CAS: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,II