Print…
Bromotrimetilsilano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14324.0010 8.14324.0100
8.14324.0010EA 55.2 EUR
8.14324.0010 8.14324.0100
Bromotrimetilsilano para síntese, Sigma-Aldrich®
Bromotrimetilsilano
Fórmula: C₃H₉BrSi
Ponto de ebulição: 79 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000048
Número CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 153.09 g/mol
Boiling Point 79 °C
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4211 (25 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)