Print…
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(Triethoxysilyl)propanethiol, 3-Mercaptopropyltriethoxysilane
63797-100ML-F 63797-25ML-F
SIAL63797-100ML-FEA 471 EUR
SIAL63797-100ML-F SIAL63797-25ML-F
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Fórmula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053924
Número CAS: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1