Print…
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
440167-100ML 440167-1L 440167-2.5L 440167-500ML
SIAL440167-100MLEA 89.7 EUR
SIAL440167-100ML SIAL440167-1L SIAL440167-2.5L SIAL440167-500ML
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane, Sigma-Aldrich®
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane
Fórmula: C₉H₂₀O₅Si
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005144
Número CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2