Print…
Octametilciclotetrassiloxano 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
216470250 216471000 216475000
ACRO216470250EA 31.5 EUR
ACRO216470250 ACRO216471000 ACRO216475000
Octametilciclotetrassiloxano 98%
Octametilciclotetrassiloxano
Fórmula: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Ponto de ebulição: 175…176 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 17…18 °C
Densidade: 0,956 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003269
Número CAS: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %