Print…
2,3,5-Trimetilhidroquinona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T76503-100G T76503-500G
SIALT76503-100GEA 49.7 EUR
SIALT76503-100G SIALT76503-500G
2,3,5-Trimetilhidroquinona, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimetilhidroquinona
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002346
Número CAS: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III