Print…
3,5-Dihydroxytoluene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
8.20933.0005EA 32 EUR
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
3,5-Dihydroxytoluene para síntese, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxytoluene
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109 °C
Densidade: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 159 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002291
Número CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Encomendar
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 109 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 147 °C (7 hPa)
Flash Point 159 °C