Print…
3-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
191396-10G 191396-25G
SIAL191396-10GEA 105 EUR
SIAL191396-10G SIAL191396-25G
3-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 272 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007817
Número CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8