Print…
2-Nitro-p-toluidina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 24.4 EUR
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidina 99%
2-Nitro-p-toluidina
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 169 °C (21 mmHg)
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Densidade: 1,164 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007907
Número CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %