Print…
α-Chloro-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-m-nitrotoluene, alpha-Chloro-3-nitrotoluene, m-Nitrobenzyl chloride
191167-10G 191167-50G
SIAL191167-10GEA 94.4 EUR
SIAL191167-10G SIAL191167-50G
α-Chloro-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Chloro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Número MDL : MFCD00007272
Número CAS: 619-23-8