Print…
4-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I10201-10G I10201-25G
SIALI10201-10GEA 86.8 EUR
SIALI10201-10G SIALI10201-25G
4-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
4-Iodophenol
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 287 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 92…93 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002327
Número CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058