Print…
Hidrogenoftalato de potássio ≥99.5% (por análise titulométrica) para HPLC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
96148-250G 96148-50G
96148-250GEA 264.91 EUR
96148-250G 96148-50G
Hidrogenoftalato de potássio ≥99.5% (por análise titulométrica) para HPLC, Fluka™
Hidrogenoftalato de potássio
Fórmula: HOOCC₆H₄COOK
Ponto de ebulição: 378 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: 295…300 °C
Densidade: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013070
Número CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99.5 - 100.5 %
pH (10 %) 3.5 - 5.0
Solution 20 g to 200 mL (H₂O) complying
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 350 nm Max. 0.02
Absorbance at 340 nm Max. 0.03
Absorbance at 330 nm Max. 0.05