Print…
Ethyl-3-aminobenzoate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-aminobenzoate
117990050 117990250
ACRO117990050EA 28.3 EUR
ACRO117990050 ACRO117990250
Ethyl-3-aminobenzoate 99+%
Ethyl-3-aminobenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 172…175 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,107 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007794
Número CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5595 to 1.5615 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %