Print…
Cloreto de 4-Anisoilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxybenzoyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A88476-100G A88476-25G A88476-5G
SIALA88476-100GEA 151 EUR
SIALA88476-100G SIALA88476-25G SIALA88476-5G
Cloreto de 4-Anisoilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de 4-Anisoilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Densidade: 1,261 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000687
Número CAS: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00676