Print…
Cloreto de 4-Anisoilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxybenzoyl chloride
104850050 104851000 104855000
ACRO104850050EA 23.9 EUR
ACRO104850050 ACRO104851000 ACRO104855000
Cloreto de 4-Anisoilo 99%
Cloreto de 4-Anisoilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 145 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 1,26 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000687
Número CAS: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00676
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %