Print…
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A11222.06 A11222.14
A11222.06EA 26 EUR
A11222.06 A11222.14
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 91170-93-3 Molecular Formula: C6H3Cl2FO2S Formula Weight: 229.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 104-105°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041444
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Ponto de ebulição: 104…105 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,610
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041444
Número CAS: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,II