Print…
2-Butynoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
303666-1G 303666-5G
SIAL303666-1GEA 71.2 EUR
SIAL303666-1G SIAL303666-5G
2-Butynoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Butynoic acid
Fórmula: C₄H₄O₂
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78 °C
Densidade: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004363
Número CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II