Anidrido maleico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,5-Furanedione
A12178.0B
A12178.0I
A12178.30
A12178.0BEA
35
EUR
A12178.0B
A12178.0I
A12178.30
Anidrido maleico ≥98%
Anidrido maleico
Purity: 98+%
CAS No.: 108-31-6
Molecular Formula: C4H2O3
Formula Weight: 98.06
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 106909
Merck Reference: 14,5704
UN No.: 2215
MDL No.: MFCD00005518
Fórmula:
C₄H₂O₃ Ponto de ebulição: 202 °C Ponto de Fusão: 52…56 °C Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 103 °C (217 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005518 Número CAS: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8,III Merck Index: 14,5704 |