(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14675.09
A14675.18
A14675.30
A14675.09EA
38.2
EUR
A14675.09
A14675.18
A14675.30
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1197-55-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: ca 201° dec.
Beilstein Reference: 2208094
Merck Reference: 14,463
MDL No.: MFCD00007916
Fórmula:
(C₆H₄(NH₂))CH₂COOH Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 201 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007916 Número CAS: 1197-55-3 EINECS: 214-828-7 Merck Index: 14,463 |