Print…
1-Hexanossulfanato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H9026-25G H9026-5G
SIALH9026-25GEA 717 EUR
SIALH9026-25G SIALH9026-5G
1-Hexanossulfanato de sódio, Sigma-Aldrich®
1-Hexanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₆H₁₃O₃SNa
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007542
Número CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM