Print…
Oxalyl dichloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Oxalyl chloride
129610010 129610250 129611000 129610025
ACRO129610010EA 410 EUR
ACRO129610010 ACRO129610250 ACRO129611000 ACRO129610025
Oxalyl dichloride 98%
Oxalyl dichloride
Fórmula: C₂Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 63…64 °C (763 mmHg)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 1,478 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000704
Número CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3130
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %