Print…
8-Bromo-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 8-Bromooctan-1-ol, 1-Bromo-8-hydroxyoctane
294144-1G 294144-5G
SIAL294144-1GEA 73.2 EUR
SIAL294144-1G SIAL294144-5G
8-Bromo-1-octanol, Sigma-Aldrich®
8-Bromo-1-octanol
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010388
Número CAS: 50816-19-8
EINECS: 256-785-7