Print…
Hidróxido de sódio 0.25 M NaOH (0.25N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
31086-1L 31086-5L-VP
31086-1LEA 70.61 EUR
31086-1L 31086-5L-VP
Hidróxido de sódio 0.25 M NaOH (0.25N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 100 °C (1,013 hPa)
Densidade: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective