Print…
Sal sódico de N- lauroil sarcosinato 20% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L7414-10ML L7414-50ML
SIALL7414-10MLEA 78.7 EUR
SIALL7414-10ML SIALL7414-50ML
Sal sódico de N- lauroil sarcosinato 20% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Sal sódico de N- lauroil sarcosinato
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042728
Número CAS: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM