Print…
Fullerene C70, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
482994-100MG 482994-500MG
SIAL482994-100MGEA 241 EUR
SIAL482994-100MG SIAL482994-500MG
Fullerene C70, Sigma-Aldrich®
Fullerene C70
Fórmula: C₇₀
Ponto de Fusão: > 280 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00282904
Número CAS: 115383-22-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III