Print…
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
459200010 459200050
ACRO459200010EA 53.9 EUR
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
4-Iodo-1-tritylimidazole
Fórmula: C₂₂H₁₇IN₂
Ponto de Fusão: 223…227,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179542
Número CAS: 96797-15-8
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %