Print…
1,3-Di-tert-butylbenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
448890010 448890050 448890250
ACRO448890010EA 96 EUR
ACRO448890010 ACRO448890050 ACRO448890250
1,3-Di-tert-butylbenzene 99%
1,3-Di-tert-butylbenzene
Fórmula: C₁₄H₂₂
Ponto de ebulição: 106…107 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 10…11 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008830
Número CAS: 1014-60-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %