Print…
Sal sódico de N- lauroil sarcosinato 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
434370010 434370250 434371000
ACRO434370010EA 370 EUR
ACRO434370010 ACRO434370250 ACRO434371000
Sal sódico de N- lauroil sarcosinato 95%
Sal sódico de N- lauroil sarcosinato
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Ponto de Inflamação: ≥ 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042728
Número CAS: 137-16-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless to light yellow
pH 7.0 to 9.0
Titration with HClO4 94 to 106 %